Learn More
(3Beta,17Beta)-7,17-Dimetilandrost-5-eno-3,7,17-triol 17-Acetato, TRC
Código de producto. 30376148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30376148 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30376148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47133025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (3beta,17beta)-7,17-Dimethylandrost-5-ene-3,7,17-triol 17-Acetate
CAS 37005-63-3
Fórmula molecular C23H36O4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36O4/c1-14(24)27-23(5)11-8-18-19-17(7-10-21(18,23)3)20(2)9-6-16(25)12-15(20)13-22(19,4)26/h13,16-19,25-26H,6-12H2,1-5H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-,22+,23-/m0/s1
SMILES [H][C@@]12C(O)(C)C=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(C)OC(C)=O
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3,7-dihidroxi-7,10,13,17-tetrametil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo acetato
Peso molecular (g/mol) 376.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.24
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.