Learn More
(3Beta,17Alpha)-4-Chloro-3-hydroxy-17-methyl-18-norandrosta-4,13-diene-17-(methyl acetate), TRC
Código de producto. 30368646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368646 10 mg 10 miligramos
30364000 5 mg 5 miligramos
30353729 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC41180510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C22H31ClO3
Peso molecular (g/mol) 378.93
Nombre IUPAC ((3S,8R,9S,10R,17R)-4-chloro-3-hydroxy-10,17-dimethyl-2,3,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)methyl acetate
SMILES [H][C@H]12[C@@](C(CC[C@@]3(C)COC(C)=O)=C3CC2)([H])CCC4=C(Cl)[C@@H](O)CC[C@@]41C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3beta,17alpha)-4-Chloro-3-hydroxy-17-methyl-18-norandrosta-4,13-diene-17-(methyl acetate)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31ClO3/c1-13(24)26-12-21(2)10-8-15-14-4-5-18-20(23)19(25)9-11-22(18,3)17(14)7-6-16(15)21/h14,17,19,25H,4-12H2,1-3H3/t14-,17-,19-,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.2