Learn More
(3beta)-17-yodoandrosta-5,16-dien-3-ol acetato, Mikromol
Código de producto. 30461805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461805 25 mg
1 options
Código de producto. 30461805 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3504.200025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3beta)-17-yodoandrosta-5,16-dien-3-ol acetato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3Beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate
CAS 114611-53-9
Nombres de analitos o componentes (3Beta)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H29 I O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3Beta-ol, Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, 3-acetate, (3β)- (ACI), Androsta-5,16-dien-3-ol, 17-iodo-, acetate, (3β)- (9CI), 17-Iodoandrosta-5,16-dien-3β-ol Acetate, (3β)-17-Iodoandrosta-5,16-dien-3-ol Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29IO2/c1-13(23)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(22)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4I)[C@@H]3CC=C2C1
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-yodo-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 440.358
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.121 g/mol