Learn More
(3Beta,13Alfa)-3-hidroxiandrost-5-en-17-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,13alpha)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one |
| CAS | 571-35-7 |
| Fórmula molecular | C19H28O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3beta-Hydroxy-13alpha-Androst-5-en-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13R,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.2089 |