Learn More
3BDO, MedChemExpress
Código de producto. 16492638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492638 5 mg 5 miligramos
16480439 10 mg 10 miligramos
16404106 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00434
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress 3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3BDO
CAS 890405-51-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17NO5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (305.50 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (61.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 327.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.33
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid-Liquid Mixture
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease