Learn More
3b-hidroxipregna-5,14-dien-29-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta-Hydroxypregna-5,14-dien-29-one |
| CAS | 22042-13-3 |
| Fórmula molecular | C21H30O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3β)-3-Hydroxypregna-5,14-dien-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,7,15-17,19,23H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC([C@H]1CC=C2[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| Nombre IUPAC | 1-((3S,8R,9S,10R,13R,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.22 |