Learn More
Uvex™ Monos de protección química ligeros 3B Chem
Código de producto. 17787649 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17787649 3XL paquete de 25
17737649 Pequeño paquete de 25
17747649 M paquete de 25
17757649 L paquete de 25
17767649 XL paquete de 25
17777649 2XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17787649 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8984314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    273.53€ / paquete de 25
    Ahorro 7.47€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Monos desechables fabricados con SMS de polipropileno laminado con película de polietileno para una máxima seguridad.
  • Material ligero y muy flexible para una mayor comodidad
  • Hermético a los líquidos
  • Material de bajo ruido
  • Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura ni silicona
  • Ideal para tareas de limpieza
  • Bandas de cierre del dedo corazón para asegurar las mangas
  • Protección óptima gracias a la solapa con cremallera autoadhesiva
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección contra enfermedades infecciosas
  • Forrado con material no tejido agradable para la piel
  • Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
  • Cintura elástica para un ajuste óptimo
  • Cremallera bidireccional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Ropa de protección química
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco, Amarillo, Naranja
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico cubierto
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Estándar
Tipo de tapón Cremallera con solapa autoadhesiva
Tipo de costura Rematada
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
Certificaciones/conformidad EN 14126, EN 14605 - tipo 3B, EN 14605 - tipo 4B, ISO 13982-1 - tipo 5B, EN 13034 - tipo 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, ISO 27065 C3