Descripción
- Material ligero y muy flexible para una mayor comodidad
- Hermético a los líquidos
- Material de bajo ruido
- Sin sustancias que afecten a la humectación de la pintura ni silicona
- Ideal para tareas de limpieza
- Bandas de cierre del dedo corazón para asegurar las mangas
- Protección óptima gracias a la solapa con cremallera autoadhesiva
- Propiedades antiestáticas
- Protección contra enfermedades infecciosas
- Forrado con material no tejido agradable para la piel
- Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Cintura elástica para un ajuste óptimo
- Cremallera bidireccional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Ropa de protección química |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco, Amarillo |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico cubierto |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |