Learn More
(3b)-Sal sódica de sulfato de alopregnanolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta)-Allopregnanolone Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 215996-42-2 |
| Fórmula molecular | C21H33NaO5S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (3β,5α)-3-(Sulfooxy)pregnan-20-one Sodium Salt, 3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one Sulfate Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O5S.Na/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(26-27(23,24)25)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3;/h14-19H,4-12H2,1-3H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15-,16?,17+,18?,19?,20-,21+;/m0./s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CCC2[C@@]1(CCC3C2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@@H](C4)OS(=O)(=O)[O-])C)C.[Na+] |
| Nombre IUPAC | sulfato de sodio;[(3S,5S,10S,13S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 420.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.1946 |