Learn More
Éster metílico del ácido (3b,5Z,7E)-3-(terc-butildimetilsililoxi)-9,10-secocolestra-5,7,10(19)-trieno-24-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,5Z,7E)-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-9,10-secocholestra-5,7,10(19)-triene-24-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 135359-42-1 |
| Fórmula molecular | C32H54O3Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (deltaR,1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-delta,7a-dimethyl-1H-indene-1-pentanoic Acid Methyl Ester, (3beta,5Z,7E)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-9,10-secochola05,7,10(19)-triene-24-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H54O3Si/c1-23-15-18-27(35-36(8,9)31(3,4)5)22-26(23)17-16-25-13-11-21-32(6)28(19-20-29(25)32)24(2)12-10-14-30(33)34-7/h16-17,24,27-29H,1,10-15,18-22H2,2-9H3/b25-16+,26-17-/t24?,27-,28+,29-,32+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CCCC(C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 5-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-2-metilidenociclohexilideno]etiliden]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-1-il]hexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 514.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.3842 |