Learn More
(3b,5b,12b)-3-[2-[[6-[(2,5-Dioxo-1-pirrolidinil)oxi]-6-oxohexil]amino]-2-oxoetoxi]-12,14-dihidroxicard-20(22)-enolida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,5beta,12beta)-3-(2-((6-((2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy)-6-oxohexyl)amino)-2-oxoethoxy)-12,14-dihydroxycard-20(22)-enolide |
| CAS | 129273-26-3 |
| Fórmula molecular | C35H50N2O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Digoxigenin NHS-ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 6-[[2-[[(3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-12,14-dihidroxi-10,13-dimetil-17-(5-oxo-2H-furan-3-il)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]acetil]amino]hexanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 658.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 658.3465 |