Learn More
(3b,5a)-3-[[(1,1-dimetiletil)difenilsilil]oxi]-colest-7-en-24-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,5alpha)-3-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)-cholest-7-en-24-one |
| CAS | 1691234-08-8 |
| Fórmula molecular | C43H62O2Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H62O2Si/c1-30(2)40(44)24-19-31(3)37-22-23-38-36-21-20-32-29-33(25-27-42(32,7)39(36)26-28-43(37,38)8)45-46(41(4,5)6,34-15-11-9-12-16-34)35-17-13-10-14-18-35/h9-18,21,30-33,37-39H,19-20,22-29H2,1-8H3/t31-,32+,33+,37-,38+,39+,42+,43-/m1/s1 |
| SMILES | [Si](O[C@@H]1C[C@]2([C@](C)(CC1)[C@@]3(C(=CC2)[C@]4([C@](C)(CC3)[C@@]([C@@H](CCC(C(C)C)=O)C)(CC4)[H])[H])[H])[H])(C(C)(C)C)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 639.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 638.45 |