Learn More
(3b)-4,4-dimetil-colesta-5,7-dien-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta)-4,4-Dimethyl-cholesta-5,7-dien-3-ol |
| CAS | 53296-71-2 |
| Fórmula molecular | C29H48O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cholesta-5,7-dien-3-ol, 4,4-dimethyl-, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-4,4-Dimethylcholesta-5,7-dien-3-ol (ACI), Cholesta-5,7-dien-3β-ol, 4,4-dimethyl- (6CI, 7CI), 4,4-Dimethylcholesta-5,7-dien-3β-ol, (3β)-4,4-Dimethylcholesta-5,7-dien-3-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h11,14,19-20,22-24,26,30H,8-10,12-13,15-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,24+,26+,28-,29-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-4,4,10,13-tetrametil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,3,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 412.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.3705 |