Learn More
Ácido (3b)-3-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]-col-5-en-24-oico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta)-3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-chol-5-en-24-oic Acid |
| CAS | 72342-08-6 |
| Fórmula molecular | C29H46O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H46O4/c1-19(7-12-26(30)31)23-10-11-24-22-9-8-20-18-21(33-27-6-4-5-17-32-27)13-15-28(20,2)25(22)14-16-29(23,24)3/h8,19,21-25,27H,4-7,9-18H2,1-3H3,(H,30,31)/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,27?,28+,29-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC5CCCCO5 |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3-(oxan-2-iloxi)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 458.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 458.3396 |