Learn More
3b,17b-dihidroxi-19-norandrost-5(10)-eno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta,17beta-Dihydroxy-19-norandrost-5(10)-ene |
| CAS | 4993-32-2 |
| Fórmula molecular | C18H28O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (3β,17β)-Estr-5(10)-ene-3,17-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h12,14-17,19-20H,2-10H2,1H3/t12-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=C3CC[C@@H](C4)O |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 276.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.2089 |