Learn More
(3b,16a)-16,17-epoxi-3-hidroxi-pregn-5-en-20-ona 1,2-etanodiil acetal cíclico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3beta,16alpha)-16,17-Epoxy-3-hydroxy-pregn-5-en-20-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal |
| CAS | 19454-86-5 |
| Fórmula molecular | C23H34O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 16alpha,17-Epoxy-3beta-hydroxy-pregn-5-en-20-one, Cyclic Ethylene Acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34O4/c1-20-8-6-15(24)12-14(20)4-5-16-17(20)7-9-21(2)18(16)13-19-23(21,27-19)22(3)25-10-11-26-22/h4,15-19,24H,5-13H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20-,21-,23+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)CC1=CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@H]5O[C@@]45C6(C)OCCO6 |
| Peso molecular (g/mol) | 374.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.2457 |