Learn More
(3aS* ,7aS*)-2-(bromometil)hexahidrofuro[3,2-b]piridina-4(2H)-carboxilato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | benzyl (3aS,7aS)-2-(bromomethyl)-3,3a,5,6,7,7a-hexahydro-2H-furo[3,2-b]pyridine-4-carboxylate |
| CAS | 244056-98-2 |
| Fórmula molecular | C16 H20 Br N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3aR,7aR)-rel-2-(Bromomethyl)hexahydro-furo[3,2-b]pyridine-4(2H)-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester, (3aS*,7aS*)-Benzyl 2-(bromomethyl)hexahydrofuro[3,2-b]pyridine-4(2H)-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20BrNO3/c17-10-13-9-14-15(21-13)7-4-8-18(14)16(19)20-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13-15H,4,7-11H2/t13?,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | BrCC1C[C@H]2[C@H](CCCN2C(=O)OCc3ccccc3)O1 |
| Nombre IUPAC | (3aS,7aS)-2-(bromometil)-3,3a,5,6,7,7a-hexahidro-2H-furo[3,2-b]piridina-4-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 354.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.0627 |