Learn More
(3aS,6R,6aR)-dihidro-6-metoxi-2,2-dimetilfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aS,6R,6aR)-Dihydro-6-methoxy-2,2-dimethylfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-one |
| CAS | 125851-01-6 |
| Fórmula molecular | C8H12O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [3aS-(3aα,6α,6aα)]-Dihydro-6-methoxy-2,2-dimethylfuro[3,4-d]-1,3-dioxol-4(3aH)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)7(10-3)11-6(4)9/h4-5,7H,1-3H3/t4-,5+,7+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1O[C@@H](OC)[C@H]2[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | (3aS,6R,6aR)-6-metoxi-2,2-dimetildihidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4(3aH)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.07 |