Learn More
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-etenil-5-hidroxi-4,6,9,10-tetrametil-1-oxodecahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-8-ilo hidroxiacetato (pleuromutilina), Mikromol™
Descripción
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-etenil-5-hidroxi-4,6,9,10-tetrametil-1-oxodecahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-8-ilo hidroxiacetato (pleuromutilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pleuromutilin |
| CAS | 125-65-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Pleuromutilin |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C22 H34 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. G (EP), Tiamulin Imp. G (EP), Pleuromutilin, (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Hydroxyacetate, Valnemulin Imp. E (EP), Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. G, Retapamulin related, Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity G, Valnemulin Hydrochloride Impurity E, Tiamulin Impurity G, Valnemulin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h6,13-14,16,18-19,23,26H,1,7-12H2,2-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-etenil-5-hidroxi-4,6,9,10-tetrametil-1-oxodecahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-8-ilo hidroxiacetato |
| Mostrar más |