Learn More
Acetato de (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-etenil-5-hidroxi-4,6,9,10-tetrametil-1-oxodecahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-8-ilo (Mutilin 14-acetato), Mikromol™
Descripción
Acetato de (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-etenil-5-hidroxi-4,6,9,10-tetrametil-1-oxodecahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-8-ilo (14-acetato de mutilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Acetate (Mutilin 14-Acetate) |
| CAS | 31771-36-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Acetate (Mutilin 14-Acetate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H34 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxodecahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Acetate, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. J (EP), Mutilin 14-Acetate, Tiamulin Imp. J (EP), Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity J, Tiamulin Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H34O4/c1-7-20(5)12-17(26-15(4)23)21(6)13(2)8-10-22(14(3)19(20)25)11-9-16(24)18(21)22/h7,13-14,17-19,25H,1,8-12H2,2-6H3/t13-,14+,17-,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@@H](C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-etenil-5-hidroxi-4,6,9,10-tetrametil-1-oxodecahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-8-ilo acetato |
| Mostrar más |