Learn More
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-etenil-5,8-dihidroxi-4,6,9,10-tetrametiloctahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-1(4H )-uno (Mutilin), Mikromol™
Descripción
(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-etenil-5,8-dihidroxi-4,6,9,10-tetrametiloctahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-1(4H )-uno (Mutilin)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyloctahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one (Mutilin) |
| CAS | 6040-37-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyloctahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one (Mutilin) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H32 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. A (EP), Tiamulin Imp. A (EP), (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyloctahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one, Mutilin, Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity A, Tiamulin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O3/c1-6-18(4)11-15(22)19(5)12(2)7-9-20(13(3)17(18)23)10-8-14(21)16(19)20/h6,12-13,15-17,22-23H,1,7-11H2,2-5H3/t12-,13+,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@H](O)C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C |
| Nombre IUPAC | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Etenil-5,8-dihidroxi-4,6,9,10-tetrametiloctahidro-3a,9-propano-3aH-ciclopentacicloocten-1(4H )-uno |
| Mostrar más |