Learn More
(3aRS)-8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina, Mikromol™
Descripción
(3aRS)-8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (Midazolam Impurity) |
| CAS | 59467-69-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-3a,4-dihydro-1-methyl-3H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine (Midazolam Impurity) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H15 Cl F N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Midazolam Imp. I (EP), (3aRS)-8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine, Midazolam Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15ClFN3/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13/h2-8,13H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | CC1=NCC2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4N12 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-dihidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina |
| Mostrar más |