Learn More
Éster etílico del ácido (3aR-cis)-hexahidro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pirrol-4-acético, TRC
Código de producto. 30396384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396384 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30396384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29408810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3aR-cis)-Hexahydro-2-oxo-4H-furo[3,2-b]pyrrole-4-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 87332-79-4
Fórmula molecular C10H15NO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ethyl 2-((6aR)-2-Oxotetrahydro-2H-furo[3,2-b]pyrrol-4(5H)-yl)acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO4/c1-2-14-10(13)6-11-4-3-8-7(11)5-9(12)15-8/h7-8H,2-6H2,1H3/t7?,8-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)CN1CC[C@H]2OC(=O)CC12
Nombre IUPAC 2-[(6aR)-2-oxo-3a,5,6,6a-tetrahidro-3H-furo[3,2-b]pirrol-4-il]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 213.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1001