Learn More
(3aR,7R,7aR)-2,2-Dietil-3a,6,7,7a-tetrahidro-7-[(metilsulfonil)oxi]-1,3-benzodioxol-5-éster etílico del ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30387791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387791 100 mg
30382633 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204254-90-0
Fórmula molecular C15H24O7S
Peso molecular (g/mol) 348.41
Sinónimo [3aR-(3aalpha,7alpha,7aalpha)]-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-[(Methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@H]2OC(CC)(CC)O[C@H]2[C@@H](C1)OS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3aR,7R,7aR)-2,2-Diethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O7S/c1-5-15(6-2)20-11-8-10(14(16)19-7-3)9-12(13(11)21-15)22-23(4,17)18/h8,11-13H,5-7,9H2,1-4H3/t11-,12-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1243
Porcentaje de pureza >95%