Learn More
(3aR,7aS)-rel-Hexahidro-1,3-isobenzofurandiona, TRC
Código de producto. 30401248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401248 5 g
30398549 25 g
30390438 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2940305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13149-00-3
Fórmula molecular C8 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 154.16
Sinónimo 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, (3aR,7aS)-rel-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis- (8CI), 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, cis-, rel-(3aR,7aS)-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, cis-Hexahydrophthalic anhydride, rel-(3aR,7aS)-Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione
Nombre IUPAC (3aS,7aR)-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-2-benzofuran-1,3-diona
SMILES O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.063