Learn More
(3aR,6aR)-tetrahidro-4-[(4-metoxifenil)metil]-2H-furo[3,2-b]pirrol-2,5(3H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrole-2,5(3H)-dione |
| CAS | 812644-96-5 |
| Fórmula molecular | C14H15NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO4/c1-18-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-14(17)19-12(11)7-13(15)16/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3/t11?,12-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(CN2C3CC(=O)O[C@@H]3CC2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | (6aR)-4-[(4-metoxifenil)metil]-3,3a,6,6a-tetrahidrofuro[3,2-b]pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 261.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.1001 |