Learn More
(3aR,6aR)-tetrahidro-4-[(4-metoxifenil)metil]-2H-furo[3,2-b]pirrol-2,5(3H)-diona, TRC
Código de producto. 30457108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457108 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3042301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3aR,6aR)-Tetrahydro-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-furo[3,2-b]pyrrole-2,5(3H)-dione
CAS 812644-96-5
Fórmula molecular C14H15NO4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO4/c1-18-10-4-2-9(3-5-10)8-15-11-6-14(17)19-12(11)7-13(15)16/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3/t11?,12-/m1/s1
SMILES COc1ccc(CN2C3CC(=O)O[C@@H]3CC2=O)cc1
Nombre IUPAC (6aR)-4-[(4-metoxifenil)metil]-3,3a,6,6a-tetrahidrofuro[3,2-b]pirrol-2,5-diona
Peso molecular (g/mol) 261.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1001