Learn More
(3aR,4S,7R,7aS)-hexahidro-2,2,4-trimetil-1,3-dioxolo[4,5-c]piridin-7-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[6-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imida |
| CAS | 122194-06-3 |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO3/c1-5-7-8(6(11)4-10-5)13-9(2,3)12-7/h5-8,10-11H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7+,8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4S,7R,7aS)-2,2,4-trimetil-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-[1,3]dioxolo[4,5-c]piridin-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.1208 |