Learn More
Clorhidrato de (3aR,4S,7aR)-octahidro-4-[2-(3-metilfenil)etinil]-1H-indol-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,4S,7aR)-Octahydro-4-[2-(3-methylphenyl)ethynyl]-1H-Indol-4-ol Hydrochloride |
| CAS | 1636881-76-9 |
| Fórmula molecular | C17H21NO.HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-13-4-2-5-14(12-13)7-10-17(19)9-3-6-16-15(17)8-11-18-16;/h2,4-5,12,15-16,18-19H,3,6,8-9,11H2,1H3;1H/t15-,16-,17-;/m1./s1 |
| SMILES | C(#CC1=CC(C)=CC=C1)[C@@]2(O)[C@]3([C@](NCC3)(CCC2)[H])[H].Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (3aR,4S,7aR)-4-(m-toliletinil)octahidro-1H-indol-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 291.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.139 |