Learn More
(3aR,4S,6R,6aS)-6-aminotetrahidro-2,2-dimetil-4H-ciclopenta-1,3-dioxol-4-ol, TRC
Código de producto. 30325791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30325791 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30325791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62974010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (3aR,4S,6R,6aS)-6-Aminotetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol
CAS 155899-66-4
Fórmula molecular C8H15NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo [3aR-(3aalpha,4alpha,6alpha,6aalpha)]-6-Aminotetrahydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol, (3aS,4R,6S,6aR)-6-Hydroxy-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO3/c1-8(2)11-6-4(9)3-5(10)7(6)12-8/h4-7,10H,3,9H2,1-2H3/t4-,5+,6+,7-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](O)[C@H]2O1
Nombre IUPAC (3aR,4S,6R,6aS)-6-amino-2,2-dimetil-4,5,6,6a-tetrahidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]dioxol-4-ol
Peso molecular (g/mol) 173.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.1052
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.