Learn More
(3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahidro-5-hidroxi-4-hidroximetil-2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495295 1 g 1 g
15405305 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56119.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32233-40-2 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32233-40-2
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00075234
Clave InChI VYTZWRCSPHQSFX-GBNDHIKLSA-N
Sinónimo --corey lactone diol, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl hexahydro-2h-cyclopenta b furan-2-one, --corey lactone, corey lactone diol, --corey diol corey lactone, 3ar,4s,5r,6as---hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 1s,6s,5r,7r-7-hydroxy-6-hydroxymethyl-2-oxabicyclo 3.3.0 octan-3-one, 3ar,4s,5r,6as-hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2h-cyclopenta b furan-2-one, 3ar,4s,5r,6as-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta b furan-2-one, l-corey lactone
PubChem CID 2724453
Nombre IUPAC (3aR,4S,5R,6aS)-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
SMILES OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-hydroxymethyl-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica −44° (c=1.4 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%