Learn More
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(terc-butildifenilsililoxi)metil-5-hidroxi-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 84786-80-1 |
| Fórmula molecular | C24H30O4Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]methyl]hexahydro-5-hydroxy-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O4Si/c1-24(2,3)29(17-10-6-4-7-11-17,18-12-8-5-9-13-18)27-16-20-19-14-23(26)28-22(19)15-21(20)25/h4-13,19-22,25H,14-16H2,1-3H3/t19-,20-,21-,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[terc-butil(difenil)silil]oximetil]-5-hidroxi-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 410.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.1913 |