Learn More
(3aR,4S,5R,6aS)-4-(terc-butildimetilsililoxi)metil-5-hidroxi-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl-5-hydroxy-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one |
| CAS | 65025-94-7 |
| Fórmula molecular | C14 H26 O4 Si |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O4Si/c1-14(2,3)19(4,5)17-8-10-9-6-13(16)18-12(9)7-11(10)15/h9-12,15H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4S,5R,6aS)-4-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-5-hidroxi-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.16 |