Learn More
Clorhidrato de (3aR,4R,7S,7aS)-octahidro-4,7-metano-1H-isoindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,4R,7S,7aS)-Octahydro-4,7-methano-1H-isoindole Hydrochloride |
| CAS | 1820572-35-7 |
| Fórmula molecular | C9H16N.(HCl) |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3aR,4R,7S,7aS)-Octahydro-1H-4,7-methanoisoindole Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N.ClH/c1-2-7-3-6(1)8-4-10-5-9(7)8;/h6-10H,1-5H2;1H/t6-,7+,8-,9+; |
| SMILES | Cl.C1C[C@H]2C[C@@H]1[C@H]3CNC[C@@H]23 |
| Peso molecular (g/mol) | 173.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0971 |