Learn More
Éster metílico del ácido (3aR,4R,7aR)-3a,7a-dihidro-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-tris(acetiloxi)propil]-4H-pirano[3,4-d]oxazol-6-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,4R,7aR)-3a,7a-Dihydro-2-methyl-4-[(1S,2R)-1,2,3-tris(acetyloxy)propyl]-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 78850-37-0 |
| Fórmula molecular | C18H23NO10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO10/c1-8-19-15-12(26-8)6-13(18(23)24-5)29-17(15)16(28-11(4)22)14(27-10(3)21)7-25-9(2)20/h6,12,14-17H,7H2,1-5H3/t12-,14-,15-,16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=C[C@H]2OC(=N[C@H]2[C@@H](O1)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)OC(=O)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 413.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.1322 |