Learn More
(3aR,4R,6S,6aS)-4-[[(1,1-Dimetiletoxi)carbonil]amino]-3-(1-etilpropil)-3a,5,6,6a-tetrahidro-4H-ciclopent[d]isoxazol-6-éster metilo del ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30381990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381990 5 g
30381527 1 g
30377107 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4728905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 229613-93-8
Fórmula molecular C18H30N2O5
Peso molecular (g/mol) 354.44
Sinónimo Peramivir Impurity 1
SMILES CCC(CC)C1=NO[C@@H]2[C@H](C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@H]12)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3aR,4R,6S,6aS)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-3-(1-ethylpropyl)-3a,5,6,6a-tetrahydro-4H-cyclopent(d)isoxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30N2O5/c1-7-10(8-2)14-13-12(19-17(22)24-18(3,4)5)9-11(16(21)23-6)15(13)25-20-14/h10-13,15H,7-9H2,1-6H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.2155