Learn More
(3aR,4R,6aS)-3a,6a-Dihidro-2,2-diemtil-4H-ciclopenta-1,3-dioxol-4-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,4R,6aS)-3a,6a-Dihydro-2,2-diemthyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol |
| CAS | 185622-62-2 |
| Fórmula molecular | C8H12O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [3aR-(3aα,4β,6aα)]-3a,6a-Dihydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O3/c1-8(2)10-6-4-3-5(9)7(6)11-8/h3-7,9H,1-2H3/t5-,6+,7-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1C=C[C@H]2[C@@H]1OC(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4R,6aS)-2,2-dimetil-3a,6a-dihidro-4H-ciclopenta[d][1,3]dioxol-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 156.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.08 |