Learn More
(3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-oxohexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-il [1,1'-bifenil]-4-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(3aR,4R,5R,6aS)-4-Formyl-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-Phenylbenzoate |
| CAS | 38754-71-1 |
| Fórmula molecular | C21 H18 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, (3aR,4R,5R,6aS)-4-formylhexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-formylhexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [3aR-(3aα,4α,5β,6aα)]-, 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12,16-19H,10-11H2/t16-,17-,18+,19-/m1/s1 |
| SMILES | O=C[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | [(3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furan-5-il] 4-fenilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 350.3646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1154 |