Learn More
(3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-Hidroxi-5-fenilpent-1-enil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2,5-diol, Mikromol™
Descripción
(3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-Hidroxi-5-fenilpent-1-enil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2,5-diol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-Hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2,5-diol |
| CAS | 856240-62-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-Hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2,5-diol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H24 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2H-Cyclopenta[b]furan-2,5-diol, hexahydro-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]-, (3aR,4R,5R,6aS)-, 2H-Cyclopenta[b]furan-2,5-diol, hexahydro-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]-, (3aR,4R,5R,6aS)-, (3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-Hydroxy-5-phenyl-pent-1-enyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2,5-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O4/c19-13(7-6-12-4-2-1-3-5-12)8-9-14-15-10-18(21)22-17(15)11-16(14)20/h1-5,8-9,13-21H,6-7,10-11H2/b9-8+/t13-,14+,15+,16+,17-,18?/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](CCc1ccccc1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@@H]3OC(O)C[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4R,5R,6aS)-4-[(E,3S)-3-hidroxi-5-fenilpent-1-enil]-3,3a,4,5,6,6a-hexahidro-2H-ciclopenta[b]furan-2,5-diol |
| Mostrar más |