Learn More
[3aR-(3aa,4a,6aa)]-3a,6a-Dihidro-2,2-dimetil-4H-ciclopenta-1,3-dioxol-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3aR-(3aalpha,4alpha,6aalpha)]-3a,6a-Dihydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-amine |
| CAS | 71772-25-3 |
| Fórmula molecular | C8H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3aR,4S,6aS)-3a,6a-Dihydro-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2/c1-8(2)10-6-4-3-5(9)7(6)11-8/h3-7H,9H2,1-2H3/t5-,6?,7?/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC2C=C[C@H](N)C2O1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-2,2-dimetil-4,6a-dihidro-3aH-ciclopenta[d][1,3]dioxol-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0946 |