Learn More
3alfa-fenilacetoxitropano, TRC
Código de producto. 30134417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134417 250 mg 250 miligramos
30133352 50 mg 50 miligramos
30009022 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP306100250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1690-22-8
Fórmula molecular C16H21NO2
Peso molecular (g/mol) 259.34
Sinónimo Benzeneacetic Acid (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Ester, endo-3α-Phenylacetoxytropane 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl Ester;
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 2-fenilacetato
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)CC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3alpha-Phenylacetoxy Tropane
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO2/c17-15(8-11-4-2-1-3-5-11)18-14-9-12-6-7-13(10-14)16-12/h1-5,12-14,16H,6-10H2/t12-,13+,14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1416
Porcentaje de pureza >95%