Learn More
3Alfa-Hidroxi Tibolona, TRC
Código de producto. 30392369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392369 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30392369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH96425010MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3alpha-Hydroxy Tibolone
CAS 100239-44-9
Fórmula molecular C21 H30 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 19-Norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 7-methyl-, (3α,7α,17α)-, (3α,7α,17α)-7-Methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yne-3,17-diol, 3α-Hydroxy tibolone, 3α-Hydroxytibolone, Org 4094
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,15,17-19,22-23H,5-12H2,2-3H3/t13-,15-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CC2=C(CC[C@@H](O)C2)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]4(O)C#C)[C@H]13
Nombre IUPAC (3R,7R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-7,13-dimetil-2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 314.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2246