Learn More
3Alfa-Hidroxi Pravastatin Lactona, TRC
Código de producto. 30407174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407174 5 mg -
30394650 10 mg -
30402343 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9523005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85798-96-5
Fórmula molecular C23 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 406.51
Sinónimo Butanoic acid, 2-methyl-, (1S,6S,7R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-6-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (2S)-, Butanoic acid, 2-methyl-, (1S,6S,7R,8S)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-6-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (2S)- (9CI), SQ 31906 lactone, (2S)-2-Methylbutanoic acid (1S,6S,7R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-6-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, 3α-Hydroxy pravastatin lactone, 3α-Hydroxypravastatin lactone, 6α-Hydroxy-iso-compactin
Nombre IUPAC [(1S,6S,7R,8S,8aR)-6-hidroxi-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-ox-2-il]etil]-7-metil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalena-1-il] (2S)-2-metilbutanoato
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CC=CC2=C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3a-Hydroxy Pravastatin Lactone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-7-5-6-15-10-19(25)14(3)18(22(15)20)9-8-17-11-16(24)12-21(26)28-17/h5-6,10,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-9,11-12H2,1-3H3/t13-,14+,16+,17+,18-,19+,20-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2355