Learn More
Ácido 3alfa-hidroxi-5beta-colan-24-oico (ácido litocólico), Mikromol™
Descripción
Ácido 3alfa-hidroxi-5beta-colan-24-oico (ácido litocólico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithocholic Acid |
| CAS | 434-13-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Lithocholic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H40 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (3α,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic acid, 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholan-3α-ol, 3-Hydroxycholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oate, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanoic acid, 3α-Hydroxycholanic acid, Lithocholic acid, NSC 683770, Chenodeoxycholic Acid Impurity C, Ursodeoxycholic Acid Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | ácido (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Mostrar más |