Learn More
(3alfa)-Allopregnanolona 3-beta-D-Glucuronido, TRC
Código de producto. 30136174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136174 25 mg 25 miligramos
30008568 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136174 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA54711025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31300-86-4
Fórmula molecular C27H42O8
Peso molecular (g/mol) 494.62
Sinónimo (3α,5α)-20-Oxopregnan-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 20-Oxo-5α-pregnan-3α-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 20-Oxo-5α-pregnan-3α-yl Glucosiduronic Acid, 3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one Glucuronide;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)O[C@H]5[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O5)C(=O)O)O)O)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3alpha)-Allopregnanolone 3-beta-D-Glucuronide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H42O8/c1-13(28)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(8-10-26(14,2)19(16)9-11-27(17,18)3)34-25-22(31)20(29)21(30)23(35-25)24(32)33/h14-23,25,29-31H,4-12H2,1-3H3,(H,32,33)/t14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22+,23-,25+,26-,27+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.288