Learn More
Ácido 3Alfa,7Alfa-dihidroxicoprostánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3alpha,7alpha-Dihydroxycoprostanic Acid |
| CAS | 17974-66-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C27H46O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3α,5β,7α)-3,7-Dihydroxycholestan-26-oic Acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholestanoic Acid, 3α,7α-Hydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H46O4/c1-16(6-5-7-17(2)25(30)31)20-8-9-21-24-22(11-13-27(20,21)4)26(3)12-10-19(28)14-18(26)15-23(24)29/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3,(H,30,31)/t16-,17?,18+,19-,20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@]3(CC[C@@]4([C@H](C)CCCC(C)C(O)=O)[H])[H])([H])C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 434.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.3396 |
| Mostrar más |