Learn More
Ácido 3Alfa,7Alfa,12Alfa-Trihidroxicoprostánico-d3, TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxycoprostanic Acid-d3 |
| CAS | 338976-79-7 |
| Fórmula molecular | C27H43D3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-cholestan-26-oic-27,27,27-d3 Acid, (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholestan-26-oic Acid-d3, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholestan-26-oic Acid-d3, 3α,7α,12α-Trihydroxycoprostanic Acid-d3, 5β-Cholestane-3α,7α,12α-triol-26-oic Acid-d3, Coprocholic Acid-d3, Trihydroxycoprostanic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H46O5/c1-15(6-5-7-16(2)25(31)32)19-8-9-20-24-21(14-23(30)27(19,20)4)26(3)11-10-18(28)12-17(26)13-22(24)29/h15-24,28-30H,5-14H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16?,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3 |
| SMILES | O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@]3(CC[C@@]4([C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)[H])[H])([H])C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 453.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.3534 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?