Learn More
3Alfa,5Beta-Tetrahidro Norgestrel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3alpha,5beta-Tetrahydro Norgestrel |
| CAS | 19351-16-7 |
| Fórmula molecular | C21H32O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (3alpha,5beta,17alpha)-13-Ethyl-18,19-ninorpregn-20-yne-3,17-diol, 13-Ethyl-18,19-dinor-5beta,17alpha-pregn-20-yne-3alpha,17-diol, 3alpha,5beta-Tetrahydronorgestrel, d-3alpha,5beta-Tetrahydronorgestrel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,14-19,22-23H,3,5-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@H](O)C[C@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Nombre IUPAC | (3R,5R,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 316.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.2402 |