Learn More
(3Alfa,5Beta,7Beta)-Colano-3,7,24-triol, TRC
Código de producto. 30008863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008863 100 mg 100 miligramos
30007864 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC292530100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130593-75-8
Fórmula molecular C24 H42 O3
Peso molecular (g/mol) 378.59
Sinónimo 5β-Cholane-3α,7β,24-triol, (3α,5β,7β)-Cholane-3,7,24-triol
Nombre IUPAC (3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-hidroxipentano-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopente[a]fentrino-3,7-diol
SMILES C[C@H](CCCO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3alpha,5beta,7beta)-Cholane-3,7,24-triol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H42O3/c1-15(5-4-12-25)18-6-7-19-22-20(9-11-24(18,19)3)23(2)10-8-17(26)13-16(23)14-21(22)27/h15-22,25-27H,4-14H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.3134
Porcentaje de pureza >95%