Learn More
(3Alfa,5Beta,7Beta)-3,7-Dihidroxi-24-norcolano-23-nitrilo, TRC
Código de producto. 30374602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374602 250 mg
30386332 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453770250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118316-12-4
Fórmula molecular C23H37NO2
Peso molecular (g/mol) 359.55
Nombre IUPAC (3R)-3-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]butanenitrilo
SMILES C[C@H](CC#N)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3alpha,5beta,7beta)-3,7-Dihydroxy-24-norcholane-23-nitrile
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H37NO2/c1-14(8-11-24)17-4-5-18-21-19(7-10-23(17,18)3)22(2)9-6-16(25)12-15(22)13-20(21)26/h14-21,25-26H,4-10,12-13H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21+,22+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.2824